Key Documents
1.03067
Supelco
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
GR for analysis
Sinônimo(s):
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride, 4-Amino-N,N-dimethylaniline dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
209.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
208-635-7
NACRES:
NA.05
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (acidimetric)
forma
solid
pH
1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
208-212 °C (decomposition)
solubilidade
2000 g/L
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7;;/h3-6,9-10H,1-2H3;2*1H
chave InChI
PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Sulphate (SO₄): ≤ 0.05 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3