87890
N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
≥97.0% (AT)
Sinônimo(s):
TMPPD, Wurster’s reagent
About This Item
Fórmula linear:
C6H4[N(CH3)2]2·2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
237.17
Beilstein:
7442241
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (AT)
Formulário
powder
pf
222-224 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
chave InChI
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Test reagent in microbiology for the classification of cytochrome oxidase positive aerobic microorganisms.; For oxidase reagent, use a 1% aqueous solution of N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Hélène Pelicano et al.
Breast cancer research : BCR, 16(5), 434-434 (2014-09-12)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is a subtype of highly malignant breast cancer with poor prognosis. TNBC is not amenable to endocrine therapy and often exhibit resistance to current chemotherapeutic agents, therefore, further understanding of the biological properties of these cancer