Key Documents
301043
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromo-1,4-butanediol
99%
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(Br)CH(Br)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
247.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
solid
pb
148-150 °C/1.5 mmHg (lit.)
pf
88-90 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(Br)C(Br)CO
InChI
1S/C4H8Br2O2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-4,7-8H,1-2H2
chave InChI
OXYNQEOLHRWEPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3