301930
2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol
98%
Sinônimo(s):
1,3-Dibromo-2,2-bis(hydroxymethyl)propane, Dibromoneopentyl glycol, Pentaerythritol dibromide, Pentaerythritol dibromohydrin
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
10 mmHg ( 178 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
112-114 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)(CBr)CBr
InChI
1S/C5H10Br2O2/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h8-9H,1-4H2
chave InChI
CHUGKEQJSLOLHL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
301930-1KG | 4061826665589 |
301930-25G | 4061826665596 |
301930-3KG | 4061833596395 |