Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.559 (lit.)
p.e.
95-97 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
2.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(Br)CBr
InChI
1S/C3H6Br2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2
chave InChI
QWVCIORZLNBIIC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?