292370
γ-Nonanoic lactone
97%
Sinônimo(s):
Coconut aldehyde
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
p.e.
121-122 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
chave InChI
OALYTRUKMRCXNH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Categorias relacionadas
Aplicação
- in quantitative analysis of oak volatile compounds in aged red wine by headspace solid-phase microextraction-GC-MS method
- as substrate in serum paraoxonase-1 (PON1) enzyme assay
- in synthesis of 4-hydroxynonanal via reduction of γ-nonanoic lactone by diisobutylaluminum hydride in toluene
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
258.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
126 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?