282669
Lithium trifluoromethanesulfonate
96%
Sinônimo(s):
LiTf, Lithium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid lithium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Li/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
chave InChI
MCVFFRWZNYZUIJ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- As an electrolyte salt to determine the thermal stability of graphite anodes in Li-ion batteries.
- For the synthesis of solid polymer electrolytes with polyethylene oxide and chitosan, having potential applications in solid state batteries.
- As a source of triflate anion (CF3SO3−) to synthesize ionic liquids for further syntheses of conducting polymer electrolytes.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?