282456
2-Bromopropionic acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
2-Bromopropanoic-1-13C acid
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.4749 (lit.)
pb
203 °C (lit.)
densidade
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC(Br)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/i3+1
chave InChI
MONMFXREYOKQTI-LBPDFUHNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?