278882
1,1-Dimethyl-2-selenourea
97%
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylselenourea, N,N-Dimethylselenourea
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
172-174 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(N)=[Se]
InChI
1S/C3H8N2Se/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3,(H2,4,6)
chave InChI
NRTHBQJARHPPAU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?