Documentos Principais
572543
Sigma-Aldrich
Woollins′ Reagent
Sinônimo(s):
2,4-Diphenyl-1,3-diselenadiphosphetane 2,4-diselenide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10P2Se4
Número CAS:
Peso molecular:
532.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
206-210 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Se]=P1([Se]P(=[Se])([Se]1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C12H10P2Se4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-14(16,18-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
GKYFQRQKPYPLGJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent involved in reactions with:
  • Benzoic hydrazides to yield spiro heterocycles
  • Secondary amines
  • Aromatic diols to yield 10-membered phosphorus-selenium heterocycles
Reagent involved in ring-opening, deselenation and phosphorus-phosphorus coupling
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)