278327
Lithium
wire, diam. 3.2 mm, in mineral oil, ≥98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
wire
contém
copper as stabilizer
adequação da reação
reagent type: reductant
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistividade
9.446 μΩ-cm, 20°C
Diâmetro
3.2 mm
Impurezas
0.5-1% sodium
p.e.
1342 °C (lit.)
pf
180 °C (lit.)
densidade
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Li]
InChI
1S/Li
chave InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Professor Qiao’s laboratory lays out recent advances in conversion type lithium metal fluoride batteries. This review explores key concepts in developing electrochemically stable microstructures for wide Li-ion insertion channels.
Electrode Materials for Lithium Ion Batteries