276162
1,3-Dibromo-1-propene, mixture of cis and trans
98%
Sinônimo(s):
1,3-Dibromo-2-propene, 1,3-Dibromopropene
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH=CHBr
Número CAS:
Peso molecular:
199.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.5573 (lit.)
p.e.
155-156 °C (lit.)
densidade
2 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC\C=C\Br
InChI
1S/C3H4Br2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1+
chave InChI
JWQMKMSVOYQICF-OWOJBTEDSA-N
Aplicação
1,3-Dibromo-1-propene is a synthetic building block and has been used in the preparation of 3-bromo-3-phenoxy-1-palladacyclobutane.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Mechanism of Nucleophilic Attack on 1-and 2-Bromo (p-allyl) palladium Complexes1.
Organ MG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(36), 9283-9290 (1998)
Palladium-catalyzed direct functionalization of imidazolinone: synthesis of dibromophakellstatin.
Jianming Lu et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(25), 7768-7769 (2007-06-02)