275425
2,5-Dimethoxythiophenol
98%
Sinônimo(s):
2,5-Dimethoxybenzenethiol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.5860 (lit.)
pb
88-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(OC)c(S)c1
InChI
1S/C8H10O2S/c1-9-6-3-4-7(10-2)8(11)5-6/h3-5,11H,1-2H3
chave InChI
SESUUAOAUZDHHP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter