Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
p.e.
148-150 °C/55 mmHg (lit.)
densidade
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(=O)CCl
InChI
1S/C6H12ClNO/c1-3-8(4-2)6(9)5-7/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- preparation of calixarene amides
- synthesis of 5-bromo-25,26,27,28-tetrakis[(N,N-diethylaminocarbonyl)-methoxy]calix[4]arene
- synthesis of amide calix[4]pyrrole macrocycles with super-extended cavities
- microwave-assisted organic synthesis of 3-cyano-N,N-diethyl-4-(4-methoxyphenoyl)-4-oxobutanamide
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?