Documentos Principais
24350
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
N,N-Dimethylchloroacetamide
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
121.57
Beilstein:
969568
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.479
densidade
1.182 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amide
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(=O)CCl
InChI
1S/C4H8ClNO/c1-6(2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3
chave InChI
XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide (N,N-dimethylchloroacetamide) was used in the synthesis of (S)-carbinoxamine.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Asymmetric synthesis of (S)-carbinoxamine. New aspects of oxazaborolidine-catalyzed enantioselective carbonyl reduction.
Corey EJ and Helal CJ.
Tetrahedron Letters, 37(32), 5675-5678 (1996)