D141208
2-Chloro-N,N-dimethylethylamine hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
1-Chloro-2-dimethylaminoethane hydrochloride, 2-(Dimethylamino)ethyl chloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)dimethylamine hydrochloride
Ensaio
99%
forma
crystals
pf
201-204 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)CCCl
InChI
1S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1H
chave InChI
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?