Documentos Principais
8.03240
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
N-(2-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 2-Chloro-1-dimethylaminopropane hydrochloride, 2-DMPC, 2-Chloro-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride, 1-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CHClCH2)(CH3)2N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
158.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
224-971-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
386 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
pf
188-191 °C
temperatura de transição
flash point 220 °C
solubilidade
2000 g/L
densidade volumétrica
350 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].ClC(C[N+H](C)C)C
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(6)4-7(2)3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
chave InChI
OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3