262668
Crotonaldehyde, predominantly trans
≥99%, contains 0.1-0.2% BHT as stabilizer, 1% H2O as stabilizer
Sinônimo(s):
(2E)-2-Butenal, (E)-But-2-en-1-al, 2(E)-Butenal, trans-2-Buten-1-al, trans-2-Butenal, trans-Crotonal
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.41 (vs air)
pressão de vapor
32 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
320 °F
contém
0.1-0.2% BHT as stabilizer
1% H2O as stabilizer
Lim. expl.
19.5 %
índice de refração
n20/D 1.4362 (lit.)
p.e.
104 °C (lit.)
pf
−76 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 425.4 g/L at 20 °C
densidade
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])C([H])=O
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h2-4H,1H3/b3-2+
chave InChI
MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Crotonaldehyde (Cis and Trans): Discusses the production and properties of crotonaldehyde, including trans isomer, via aldol condensation of acetaldehyde and catalytic methods (Grant & Jenkins, 2015).
- Modeling, simulation and analysis of a process for the production of crotonaldehyde: Analyzes the production of crotonaldehyde, highlighting the stereoisomeric forms, including trans-crotonaldehyde (Scheithauer et al., 2016).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?