About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3CCH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
302.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
densidade de vapor
10.1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
180-182 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H18O2/c22-20(23)16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15H,16H2,(H,22,23)
chave InChI
XMSJLUKCGWQAHO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Reaction of 3,3,3-triphenylpropionic acid with lead tetraacetate in benzene, acetonitrile or chlorobenzene solution has been investigated.
Aplicação
3,3,3-Triphenylpropionic acid has been used in the preparation of trityl-deprotected aminoalkoxysilane.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Concurrent Carbon-to-Oxygen Rearrangement, Cyclization, and Decarboxylation in the Reaction of 3, 3, 3-Triarylpropionic Acids with Lead Tetraacetate.
Starnes WH.
Journal of the American Chemical Society, 86(24), 5603-5611 (1964)
Spacing and site isolation of amine groups in 3-aminopropyl-grafted silica materials: The role of protecting groups.
Hicks JC, et al.
Chemistry of Materials, 18(21), 5022-5032 (2006)
Quentin Duez et al.
Polymers, 11(4) (2019-04-19)
Several families of polymers possessing various end-groups are characterized by ion mobility mass spectrometry (IMMS). A significant contribution of the end-groups to the ion collision cross section (CCS) is observed, although their role is neglected in current fitting models described
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
256579-1G | |
256579-5G | 4061831810288 |