Documentos Principais
255343
Sigma-Aldrich
Isopropyl bromoacetate
99%
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CO2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
181.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
59-61 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.399 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(=O)CBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-4(2)8-5(7)3-6/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
JCWLEWKPXYZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Isopropyl bromoacetate has been used in the synthesis of biaryl sulphonamide derivatives.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jon J Hangeland et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(2), 474-478 (2007-12-28)
T-type calcium channel antagonists were designed using a protocol involving the program SPROUT and constrained by a ComFA-based pharmacophore model. Scaffolds generated by SPROUT were evaluated based on their ability to be translated into structures that were synthetically tractable. From