Documentos Principais
252328
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromobutane
97%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(Br)CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
215.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5141 (lit.)
p.e.
59-60 °C/20 mmHg (lit.)
solubilidade
alcohol: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
densidade
1.789 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CCC(Br)CBr
InChI
1S/C4H8Br2/c1-2-4(6)3-5/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
CZWSZZHGSNZRMW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Mechanism of Co(II) (N,N′-disalicylidene-ethylenediamine) catalyzed reduction of 1,2-dibromobutane in DMF has been investigated by microelectrode voltammetry.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A microelectrode study of the catalysis of alkyl halide reduction by Co (II)(salen).
Pletcher D and Thompson H.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 464(2), 168-175 (1999)