Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.347 (lit.)
pb
96-97 °C (lit.)
densidade
1.395 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
anhydride
chloro
ester
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(Cl)C(=O)OC(=O)C(F)(F)Cl
InChI
1S/C4Cl2F4O3/c5-3(7,8)1(11)13-2(12)4(6,9)10
chave InChI
VBJIFLOSOQGDRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- for dual element acetylation tagging derivatization of amines by using microwave sustained helium emission detector
- as derivatization reagent in determination of estrone and 17β-estradiol in hair by GC-MS
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?