Documentos Principais
300837
Sigma-Aldrich
Methyl chlorodifluoroacetate
99%
About This Item
Fórmula linear:
ClF2CCOOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
144.50
Beilstein:
1756072
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.349 (lit.)
p.e.
79-81 °C (lit.)
densidade
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(F)(F)Cl
InChI
1S/C3H3ClF2O2/c1-8-2(7)3(4,5)6/h1H3
chave InChI
AWUPLMYXZJKHEG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl chlorodifluoroacetate is a trifluoromethylating agent.
Aplicação
Methyl chlorodifluoroacetate was used in preparation of 2,2-difluoro-3-hydroxyesters and gem-difluorocyclopropane.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Methyl chlorodifluoroacetate a convenient trifluoromethylating agent.
De-Bao S, et al.
Tetrahedron Letters, 32(52), 7689-7690 (1991)
Preparation of gem-difluorocyclopropanes via decomposition of methyl chlorodifluoroacetate by alkali metal halides.
Wheaton GA and Burton DJ.
Journal of Fluorine Chemistry, 9(1), 25-44 (1977)
Electrochemical, nickel-catalyzed Reformatsky reaction with methyl chlorodifluoroacetate
Mcharek S, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 401(1), 211-215 (1991)