250066
Aluminum bromide solution
anhydrous, 1.0 M in dibromomethane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
AlBr3
Número CAS:
Peso molecular:
266.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 81.3 °C)
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: aluminum
concentração
1.0 M in dibromomethane
densidade
2.522 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?