248959
Bis(2-ethylhexyl) phosphite
96%
Sinônimo(s):
Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphite, Bis(2-ethylhexyl) phosphonate, Bis(2-ethylhexyl) phosphonic acid, Di-2-Ethylhexyl phosphite, Di-2-ethylhexyl hydrogen phosphite, Diisooctyl phosphite, Phosphonic acid di(2-ethylhexyl) ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
densidade
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)CO[PH](=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C16H35O3P/c1-5-9-11-15(7-3)13-18-20(17)19-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16,20H,5-14H2,1-4H3
chave InChI
HZIUHEQKVCPTAJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)