Documentos Principais
245593
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(dimethylamino)propionate
99%
Sinônimo(s):
β-Dimethylaminopropionic acid methyl ester, Methyl β-(dimethylamino)propionate, Methyl 3-(dimethylamino)propanoate, Methyl N,N-dimethyl-β-alanine, Methyl N,N-dimethyl-β-aminopropionate, N,N-Dimethyl-β-alanine methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCH2CH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
p.e.
152-154 °C (lit.)
densidade
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCN(C)C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-7(2)5-4-6(8)9-3/h4-5H2,1-3H3
chave InChI
VSFJOMFYABROHQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl 3-(dimethylamino)propionate was used in the synthesis of lithium enolate via reaction with lithium diisopropylamide.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
β-Amino ester enolate as an acrylate anion equivalent for the synthesis of. α.-methylene esters, acids, and lactones.
The Journal of Organic Chemistry, 46(22), 4536-4541 (1981)