245208
4-Ethylbenzenesulfonic acid
technical grade, 95%
Sinônimo(s):
4-Ethylphenylsulfonic acid, p-Ethylbenzenesulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.5331 (lit.)
densidade
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,9,10,11)
chave InChI
BRIXOPDYGQCZFO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?