242934
Ethyl iodoacetate
98%
Sinônimo(s):
Ethyl 2-iodoacetate, Ethyl monoiodoacetate, Iodoacetic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.503 (lit.)
p.e.
179-180 °C (lit.)
densidade
1.808 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CI
InChI
1S/C4H7IO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
chave InChI
MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?