I9148
Sodium iodoacetate
powder, ≥98%
Sinônimo(s):
Iodoacetic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Sodium iodoacetate, ≥98%, BioUltra
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pf
208 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 M, clear, colorless
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
406.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
208 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?