238880
Methyl isocyanoacetate
technical grade, 95%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
pb
75-76 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C4H5NO2/c1-5-3-4(6)7-2/h3H2,2H3
chave InChI
CRXFROMHHBMNAB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?