Documentos Principais
235148
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsiloxy)ethylene
95%
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3SiO]2C=CHOSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
292.59
Beilstein:
1962905
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.420 (lit.)
p.e.
54-56 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)O\C=C(\O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C11H28O3Si3/c1-15(2,3)12-10-11(13-16(4,5)6)14-17(7,8)9/h10H,1-9H3
chave InChI
FCZGHPGTZRTDNN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Tris(trimethylsiloxy)ethylene has been used in:
  • stereospecific synthesis of insecticide ajuqarin-IV
  • microwave-assisted synthesis of 2-hydroxy-1-phenylethanone
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Multienzymatic preparation of 3-[(1R)-1-hydroxyethyl] benzoic acid and (2< i> S</i>)-hydroxy (phenyl) ethanoic acid.
Gennaro PD, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21(15), 1885-1889 (2010)
Stereospecific total synthesis of ajugarin-IV.
Kende AS, et al.
Tetrahedron Letters, 23(17), 1751-1754 (1982)