Documentos Principais
232181
Sigma-Aldrich
Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate
≥97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H9CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
140.18
Beilstein:
1071971
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
p.e.
190-192 °C
58-60 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.028 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1=CCCCC1
InChI
1S/C8H12O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h5H,2-4,6H2,1H3
chave InChI
KXPWRCPEMHIZGU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate was used in:
  • diastereoselective synthesis of cis-1,2-dialkenylcyclopropanols
  • synthesis of methyl 7,7-dimethyl-9-oxo-1,3,4,4a,6,7,8,9,9b-decahydrodibenzo[b,d]furan-4a-carboxylate
  • synthesis of ethyl 7-oxo-7b,8,9,10,11,11a-hexahydro-7H-benzo[b]phenaleno[2,1-d]furan-11a-carboxylate
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Diastereoselective Synthesis of cis-1, 2-Dialkenylcyclopropanols and Subsequent Oxy-Cope Rearrangement.
Lee J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 117(39), 9919-9920 (1995)
Ceric ammonium nitrate (CAN)-mediated oxidative cycloaddition of 1, 3-dicarbonyls to conjugated compounds. Efficient synthesis of dihydrofurans, dihydrofurocoumarins, dihydrofuroquinolinones, dihydrofurophenalenones, and furonaphthoquinone natural products.
Lee YR, et al.
Tetrahedron, 56(45), 8845-8853 (2000)