453757
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
1,2,3,6-Tetrahydrobenzoic acid
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.48 (lit.)
p.e.
130-133 °C/4 mmHg (lit.)
pf
17 °C (lit.)
densidade
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CCC=CC1
InChI
1S/C7H10O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,6H,3-5H2,(H,8,9)
chave InChI
VUSWCWPCANWBFG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?