227102
2,2-Diethoxyacetophenone
>95%
Sinônimo(s):
α,α-Diethoxyacetophenone, Phenylglyoxal 2-diethyl acetal
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
>95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
p.e.
131-134 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(OCC)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-14-12(15-4-2)11(13)10-8-6-5-7-9-10/h5-9,12H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
PIZHFBODNLEQBL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?