Documentos Principais
226548
Sigma-Aldrich
Silver perchlorate hydrate
99%
Sinônimo(s):
Perchloric acid silver hydrate, Silver perchlorate monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
AgClO4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
207.32 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio:
99%
Formulário:
crystalline
Ensaio
99%
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
485 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4.H2O/c;2-1(3,4)5;/h;(H,2,3,4,5);1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
IXFNJWPLHOWEPT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Used to prepare silver 3,3′-dicyanodiphenylacetylene coordination networks for study of the effect of ligands on network structure toward the goal of engineering novel materials.
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Keith A. Hirsch et al.
Inorganic chemistry, 36(14), 2960-2968 (1997-07-02)
Coordination networks of 3,3'-dicyanodiphenylacetylene (3,3'-DCPA, 1) with silver(I) salts characterized by single-crystal X-ray analysis are described. Network topology is found to depend on both the counterion and solvent employed during crystallization. The conformation adopted by the ligand varies between planar
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.