224294
Thiophosphoryl chloride
98%
Sinônimo(s):
Phosphorus sulfochloride, Phosphorus thiochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.555 (lit.)
p.e.
125 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
solubilidade
benzene: soluble(lit.)
carbon disulfide: soluble(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
densidade
1.668 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClP(Cl)(Cl)=S
InChI
1S/Cl3PS/c1-4(2,3)5
chave InChI
WQYSXVGEZYESBR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?