Documentos Principais
219517
Sigma-Aldrich
Glycine sodium salt hydrate
98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Glycine monosodium salt hydrate
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH2CO2Na · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
97.05 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome do produto
Glycine sodium salt hydrate, 98%
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
197-201 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].NCC([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO2.Na.H2O/c3-1-2(4)5;;/h1,3H2,(H,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
CIJQGPVMMRXSQW-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)