219355
D-Gulonic acid γ-lactone
97%
Sinônimo(s):
D-(−)-Gulono-1,4-lactone, D-Gulono γ-lactone, D-Gulono-1,4-lactone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −55°, c = 4 in H2O
pf
182-188 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3+,4-,5+/m1/s1
chave InChI
SXZYCXMUPBBULW-LECHCGJUSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3