05313
L-Galactono-1,4-lactone
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
L-Galactonic acid γ-lactone, NSC 25282
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
solid
atividade óptica
[α]/D 78.0±3.0°, c = 1 in H2O
cor
white
pf
134 °C ((273 °F))
adequação
conforms to structure for Proton NMR spectrum
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4-,5+/m0/s1
chave InChI
SXZYCXMUPBBULW-NEEWWZBLSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3