21039
Calcium carbide
granulated, technical, ≥75% (gas-volumetric)
Sinônimo(s):
Calcium acetylide, Calcium dicarbide
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥75% (gas-volumetric)
Formulário
pieces
qualidade
granulated
tamanho de partícula
0.1-1 mm
densidade
2.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[C-]#[C-]
InChI
1S/C2.Ca/c1-2;/q-2;+2
chave InChI
UIXRSLJINYRGFQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- NUCLEOPHILIC ADDITION OF PHOSPHINOXIDES AND ALCOHOLS TO ACETYLENE GENERATED in situ FROM CALCIUM CARBIDE: This study discusses the reactivity of acetylene generated from calcium carbide for various organic synthesis applications (Aleksandrovna, 2024).
- Construction of 3-Methyl-2-Substituted Benzofurans and 3-Methyl-2-Substituted Benzothiophenes Using Solid Calcium Carbide as a Substitute for Gaseous …: Describes a synthetic method using solid calcium carbide in organic synthesis, highlighting its practicality and environmental benefits (Wang et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?