270296
Calcium carbide
pieces, thickness <10 mm , typically, technical grade, ~80%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
~80%
forma
pieces
espessura
<10 mm , typically
densidade
2.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[C-]#[C-]
InChI
1S/C2.Ca/c1-2;/q-2;+2
chave InChI
UIXRSLJINYRGFQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?