Documentos Principais
206474
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-ethynylbenzene
98%
Sinônimo(s):
(4-Chlorophenyl)acetylene
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4C≡CH
Número CAS:
Peso molecular:
136.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
45-47 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H5Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
chave InChI
LFZJRTMTKGYJRS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Chloro-4-ethynylbenzene undergoes standard Sonogashira reaction with iodophenyl groups on the film surfaces via the formation of C−C bonds.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Pd-catalyzed coupling reaction on the organic monolayer: Sonogashira reaction on the silicon (111) surfaces.
Qu M, et al.
Applied Surface Science, 255(5), 2608-2612 (2008)
Amit N Pandya et al.
Tetrahedron letters, 55(50), 6922-6924 (2014-12-17)
An efficient strategy for the synthesis of indolizines from readily available starting materials via oxidative C-H functionalization and