197343
Methyllithium solution
1.6 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
Lithium methanide, MeLi
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (vs air)
Nível de qualidade
forma
liquid
composição
halide, ~0.05 M
concentração
1.6 M in diethyl ether
densidade
0.732 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]C
InChI
1S/CH3.Li/h1H3;
chave InChI
DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.