186198
tert-Butyllithium solution
1.7 M in pentane
Sinônimo(s):
Lithium-2-methyl-2-propanide, t-BuLi
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
~3 (vs air)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
1.7 M in pentane
densidade
0.652 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-4(2)3;/h1-3H3;
chave InChI
BKDLGMUIXWPYGD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Alkyllithium derivatives form alkyl iodides and diiodoalkanes by halogen-lithium exchange reaction.
- Inorganic polymer [(LiMo3Se3)n] from [(InMo3Se3)n] by reductive intercalation method.
- Adducts of cinnamic acid (1,3- and 1,4-adducts) by reacting with C-C double of cinnamic acid.
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-56.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-49 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?