175390
Triphenylcarbenium pentachlorostannate
Sinônimo(s):
Trityl pentachlorostannate
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Sn-](Cl)(Cl)(Cl)Cl.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.5ClH.Sn/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;;/h1-15H;5*1H;/q+1;;;;;;+4/p-5
chave InChI
LJHTYNWDYRJYIH-UHFFFAOYSA-I
Aplicação
- In the study of cationic polymerization reactions of 3,6-dibromo-9-(2,3-epoxypropyl)carbazole using the microcalorimetric technique.
- In the synthesis of diarylcyclohexanones, the key intermediates for the preparation of antiprotozoals.
- As an initiator in the photopolymerization of carbazolyl derived epoxy monomers.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)