157759
Sulfur monochloride
98%
Sinônimo(s):
Sulfur chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.7 (vs air)
pressão de vapor
6.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
451 °F
índice de refração
n20/D 1.658 (lit.)
p.e.
138 °C (lit.)
pf
−80 °C (lit.)
densidade
1.688 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClSSCl
InChI
1S/Cl2S2/c1-3-4-2
chave InChI
PXJJSXABGXMUSU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- To synthesize functionalized aryl and heteroaryl disulfides from functionalized zinc organometallics.
- As a reagent to prepare heterocycles with various numbers of sulfur atoms.
- As a cross-linking agent to prepare rubber aerogels with enhanced thermal stability.
- Toprepare macroporous cryogels of polyisobutylene and silica nanoparticles.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?