Documentos Principais
8.14179
Sigma-Aldrich
Disulfur dichloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Disulfur dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl2S2
Número CAS:
Peso molecular:
135.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352307
Número do índice EC:
233-036-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
14.7 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
390 °C
potência
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
4.2-32.5 % (v/v)
pf
-76 °C
temperatura de transição
flash point >130 °C
densidade
1.68 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Cl2S2/c1-3-4-2
chave InChI
PXJJSXABGXMUSU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (ex Cl): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.679 - 1.680
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3