Documentos Principais
150134
Sigma-Aldrich
Isoquinoline-1-carboxylic acid
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
173.17
Beilstein:
129177
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
164 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1nccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
chave InChI
XAAKCCMYRKZRAK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Isoquinoline-1-carboxylic acid was used in the preparation of 4-cyano-3-ethoxy-1-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Knoevenagel condensation of 2-carbethoxycyclohexanone and malononitrile: Synthesis of 4-cyano-3-ethoxy-1-hydroxy-5, 6, 7, 8-tetrahydroisoquinoline, an isomer of the abnormal product.
Kasturi TR and Sharma VK.
Tetrahedron, 31(6), 527-531 (1975)
Jennifer A Jacobsen et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(2), 591-602 (2010-12-30)
Fragment-based lead design (FBLD) has been used to identify new metal-binding groups for metalloenzyme inhibitors. When screened at 1 mM, a chelator fragment library (CFL-1.1) of 96 compounds produced hit rates ranging from 29% to 43% for five matrix metalloproteases