Documentos Principais
722626
Sigma-Aldrich
Isoquinoline-5-carboxylic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
173.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
275-280 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc2cnccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,(H,12,13)
chave InChI
ZIPLFLRGHZAXSJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)