149209
Methyl methoxyacetate
99%
Sinônimo(s):
Methoxyacetic acid methyl ester, Methyl α-methoxyacetate, Methyl 2-methoxyacetate
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
pb
129-130 °C (lit.)
densidade
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-6-3-4(5)7-2/h3H2,1-2H3
chave InChI
QRMHDGWGLNLHMN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup